Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropionate
PC5713-25G PC5713-5G
APOSPC5713-25GEA 1500 EUR
APOSPC5713-25G APOSPC5713-5G
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate 96%
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate
Formula: C₅H₇F₃O₃
MW: 172,102 g/mol
Pto. Ebullición: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05664163
Núm. CAS: 94726-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III