2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5715-100MG PC5715-500MG
APOSPC5715-100MGEA 52.6 EUR
APOSPC5715-100MG APOSPC5715-500MG
2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₁₉BF₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12026072
Núm. CAS: 1150271-57-0