1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5726-25G PC5726-5G
APOSPC5726-25GEA 703 EUR
APOSPC5726-25G APOSPC5726-5G
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane
Formula: C₄H₄Br₂F₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460471
Núm. CAS: 933668-36-1