2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5727-25G PC5727-5G
APOSPC5727-25GEA 471 EUR
APOSPC5727-25G APOSPC5727-5G
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane 97%
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane
Formula: C₄H₄Br₂F₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460472
Núm. CAS: 933600-85-2