1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5731-250MG PC5731-1G
APOSPC5731-250MGEA 284 EUR
APOSPC5731-250MG APOSPC5731-1G
1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
Formula: C₆H₉BrF₄
Pto. Ebullición: 93 °C (25 mm Hg)
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026453
Núm. CAS: 151831-48-0