2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC57327-1G PC57327-250MG
APOSPC57327-1GEA 654 EUR
APOSPC57327-1G APOSPC57327-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₂BrFIN
MW: 301.883 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20923590
Núm. CAS: 1807231-84-0