2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5736-1G PC5736-250MG PC5736-5G
APOSPC5736-1GEA 134 EUR
APOSPC5736-1G APOSPC5736-250MG APOSPC5736-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07787570
Núm. CAS: 79427-88-6