2-Bromo-6-fluoronicotinaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC57508-1G PC57508-250MG
APOSPC57508-1GEA 719 EUR
APOSPC57508-1G APOSPC57508-250MG
2-Bromo-6-fluoronicotinaldehyde 95%
2-Bromo-6-fluoronicotinaldehyde
Formula: C₆H₃BrFNO
MW: 203.997 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16606508
Núm. CAS: 1227489-86-2