Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Proveedor: Apollo Scientific
PC5764-1G PC5764-5G
APOSPC5764-1GEA 82.8 EUR
APOSPC5764-1G APOSPC5764-5G
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formula: C₂₄H₁₉S₂·CF₃O₃S
Pto. de fusión: 81…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683569
Núm. CAS: 111281-12-0