Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl (pentafluorobenzoyl)acetate, Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propionate
PC5767-1G
PC5767-5G
APOSPC5767-1GEA
126
EUR
APOSPC5767-1G
APOSPC5767-5G
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate 97%
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate
Formula:
C₁₁H₇F₅O₃ MW: 282.163 g/mol Pto. Ebullición: 103…104 °C (4 mm Hg) Densidad: 1.43 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 41 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192163 Núm. CAS: 3516-87-8 UN: 3272 ADR: 3 III |