4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC57724-1G PC57724-250MG
APOSPC57724-1GEA 654 EUR
APOSPC57724-1G APOSPC57724-250MG
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32070682
Núm. CAS: 2167386-60-7