3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC57725-1G PC57725-250MG
APOSPC57725-1GEA 1050 EUR
APOSPC57725-1G APOSPC57725-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32070683
Núm. CAS: 2169047-47-4