8-Bromo-1-fluorophenazine 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-6-fluorophenazine
PC57775-1G PC57775-250MG PC57775-5G
APOSPC57775-1GEA 89.9 EUR
APOSPC57775-1G APOSPC57775-250MG APOSPC57775-5G
8-Bromo-1-fluorophenazine 94%
8-Bromo-1-fluorophenazine
Formula: C₁₂H₆BrFN₂
MW: 277.092 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32070710
Núm. CAS: 2379918-33-7