8-Chloro-1-fluorophenazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cloro-6-fluorophenazine
PC57776-1G PC57776-250MG PC57776-5G
APOSPC57776-1GEA 91.5 EUR
APOSPC57776-1G APOSPC57776-250MG APOSPC57776-5G
8-Chloro-1-fluorophenazine
8-Chloro-1-fluorophenazine
Formula: C₁₂H₆ClFN₂
MW: 232.641 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32070711
Núm. CAS: 2407339-50-6