5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC57777-1G
PC57777-250MG
PC57777-5G
APOSPC57777-1GEA
410
EUR
APOSPC57777-1G
APOSPC57777-250MG
APOSPC57777-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₂BrF₃O MW: 238,989 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12756767 Núm. CAS: 914935-69-6 |