2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC57778-1G PC57778-250MG
APOSPC57778-1GEA 0 EUR
APOSPC57778-1G APOSPC57778-250MG
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formula: C₁₀H₆BrF₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28399009
Núm. CAS: 1858242-05-3
UN: 1759
ADR: 8,III