[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC57779-1G
PC57779-250MG
APOSPC57779-1GEA
260
EUR
APOSPC57779-1G
APOSPC57779-250MG
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Formula:
C₁₀H₆BrF₃OS MW: 311,118 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29432909 Núm. CAS: 2090924-00-6 |