2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5778-1G PC5778-5G
APOSPC5778-1GEA 157 EUR
APOSPC5778-1G APOSPC5778-5G
2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
Formula: C₆H₃ClF₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461616
Núm. CAS: 885276-10-8
UN: 1993
ADR: 3,III