7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57781-1G PC57781-250MG
APOSPC57781-1GEA 136 EUR
APOSPC57781-1G APOSPC57781-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formula: C₁₀H₄F₃NS
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31567883
Núm. CAS: 2115921-53-2