6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57782-1G PC57782-250MG
APOSPC57782-1GEA 132 EUR
APOSPC57782-1G APOSPC57782-250MG
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formula: C₁₀H₆F₃NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31567850
Núm. CAS: 2375008-67-4