6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC57783-1G
PC57783-250MG
APOSPC57783-1GEA
157
EUR
APOSPC57783-1G
APOSPC57783-250MG
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formula:
C₁₀H₄F₃NS MW: 227,206 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31567847 Núm. CAS: 2121264-35-3 |