2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC57785-1G PC57785-250MG
APOSPC57785-1GEA 197 EUR
APOSPC57785-1G APOSPC57785-250MG
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formula: C₁₀H₆BrF₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31567845
Núm. CAS: 2377846-67-6
UN: 3261
ADR: 8,III