5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57788-1G PC57788-250MG
APOSPC57788-1GEA 136 EUR
APOSPC57788-1G APOSPC57788-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formula: C₁₀H₄F₃NS
MW: 227,206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31567859
Núm. CAS: 2121705-26-6