4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57790-100MG PC57790-1G PC57790-250MG
APOSPC57790-100MGEA 116 EUR
APOSPC57790-100MG APOSPC57790-1G APOSPC57790-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formula: C₁₀H₆F₃NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31567874
Núm. CAS: 2377846-68-7