4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57791-100MG PC57791-1G PC57791-250MG
APOSPC57791-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC57791-100MG APOSPC57791-1G APOSPC57791-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formula: C₁₀H₄F₃NS
MW: 227,206 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31567871
Núm. CAS: 2115333-67-8