[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57792-100MG PC57792-1G PC57792-250MG
APOSPC57792-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC57792-100MG APOSPC57792-1G APOSPC57792-250MG
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Formula: C₁₀H₇F₃OS
MW: 232,222 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032277
Núm. CAS: 1171926-60-5