4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57793-1G PC57793-250MG
APOSPC57793-1GEA 188 EUR
APOSPC57793-1G APOSPC57793-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₅F₃OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27932089
Núm. CAS: 908566-20-1