2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC57794-100MG
PC57794-1G
PC57794-250MG
APOSPC57794-100MGEA
31.9
EUR
APOSPC57794-100MG
APOSPC57794-1G
APOSPC57794-250MG
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formula:
C₁₀H₆BrF₃S MW: 295,119 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31567869 Núm. CAS: 2377846-69-8 UN: 3261 ADR: 8,III |