2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57795-1G PC57795-250MG PC57795-5G
APOSPC57795-1GEA 37.7 EUR
APOSPC57795-1G APOSPC57795-250MG APOSPC57795-5G
2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide 95%
2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide
Formula: C₁₇H₂₀BF₆NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32177068
Núm. CAS: 2135636-84-7