N-(Pentafluoropropionyl)imidazole 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)propan-1-one

PC5784-25G PC5784-5G PC5784-1G PC5784-10G
APOSPC5784-25GEA 619 EUR
APOSPC5784-25G APOSPC5784-5G APOSPC5784-1G APOSPC5784-10G
N-(Pentafluoropropionyl)imidazole 98%
N-(Pentafluoropropionyl)imidazole
Formula: C₆H₃F₅N₂O
MW: 214,093 g/mol
Pto. Ebullición: 46…47 °C (15 mm Hg)
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00014502
Núm. CAS: 71735-32-5
EINECS: 275-944-1
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR