1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoro(2-iodopent-1-ene)
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,4,5,5,5-Pentafluoro-2-iodopent-1-ene
PC5792-1G PC5792-5G
APOSPC5792-1GEA 170 EUR
APOSPC5792-1G APOSPC5792-5G
1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoro(2-iodopent-1-ene)
1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoro(2-iodopent-1-ene)
Formula: C₅H₄F₅I
MW: 285,982 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777190
Núm. CAS: 885275-73-0