Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Proveedor: Apollo Scientific
PC5793-1G PC5793-5G
APOSPC5793-1GEA 213 EUR
APOSPC5793-1G APOSPC5793-5G
Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Formula: C₅Cl₃F₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039452
Núm. CAS: 3824-97-3