2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5797-1G PC5797-250MG
APOSPC5797-1GEA 348 EUR
APOSPC5797-1G APOSPC5797-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
Pto. de fusión: 90…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026457
Núm. CAS: 1159512-46-5