4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4-(pentafluorothio)aniline
PC5798-1G PC5798-250MG
APOSPC5798-1GEA 607 EUR
APOSPC5798-1G APOSPC5798-250MG
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₆F₅NOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12026459
Núm. CAS: 1159512-48-7