2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5801-10G PC5801-2.5G
APOSPC5801-10GEA 376 EUR
APOSPC5801-10G APOSPC5801-2.5G
2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene 97%
2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene
Formula: C₆H₄Cl₂F₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461614
Núm. CAS: 885275-95-6