Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5802-1G PC5802-5G PC5802-250MG
APOSPC5802-1GEA 116 EUR
APOSPC5802-1G APOSPC5802-5G APOSPC5802-250MG
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Formula: C₁₁F₂₃IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09763607
Núm. CAS: 25080-19-7