2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5803-1G PC5803-5G
APOSPC5803-1GEA 96 EUR
APOSPC5803-1G APOSPC5803-5G
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Formula: C₄H₃BrF₄
MW: 206,964 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08461628
Núm. CAS: 933668-39-4