(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5804-1G PC5804-5G
APOSPC5804-1GEA 129 EUR
APOSPC5804-1G APOSPC5804-5G
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
Formula: C₄H₃BrF₄
MW: 206,964 g/mol
Densidad: >1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026486
Núm. CAS: 933600-87-4