3-Chloro-4-iodo-2H,2H,4H,4H-perfluorobutane
Proveedor: Apollo Scientific
PC5828-1G PC5828-5G
APOSPC5828-1GEA 157 EUR
APOSPC5828-1G APOSPC5828-5G
3-Chloro-4-iodo-2H,2H,4H,4H-perfluorobutane
3-Chloro-4-iodo-2H,2H,4H,4H-perfluorobutane
Formula: C₄H₄ClF₄I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784198
Núm. CAS: 885275-78-5