1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
Proveedor: Apollo Scientific
PC5835-1G PC5835-5G
APOSPC5835-1GEA 135 EUR
APOSPC5835-1G APOSPC5835-5G
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
Formula: C₁₀H₆F₁₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026454
Núm. CAS: 948014-28-6