2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5840-1G PC5840-5G
APOSPC5840-1GEA 102 EUR
APOSPC5840-1G APOSPC5840-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115891
Núm. CAS: 886497-94-5