5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5845-250MG PC5845-100MG
APOSPC5845-250MGEA 56.7 EUR
APOSPC5845-250MG APOSPC5845-100MG
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Formula: C₆H₅BrFN
MW: 190.013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11520696
Núm. CAS: 105827-74-5