2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5852-1G PC5852-250MG PC5852-100MG
APOSPC5852-1GEA 774 EUR
APOSPC5852-1G APOSPC5852-250MG APOSPC5852-100MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Pto. de fusión: 150…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026462
Núm. CAS: 1159512-50-1