3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5858-1G PC5858-5G
APOSPC5858-1GEA 127 EUR
APOSPC5858-1G APOSPC5858-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline
Formula: C₈H₄ClF₆N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09763619
Núm. CAS: 948014-37-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III