1-(2-Fluorophenyl)propylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Fluorophenyl)propan-1-amine
PC5883-1G
APOSPC5883-1GEA 347 EUR
APOSPC5883-1G
1-(2-Fluorophenyl)propylamine 97%
1-(2-Fluorophenyl)propylamine
Formula: C₉H₁₂FN
MW: 153,197 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784283
Núm. CAS: 473249-01-3