1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC5892-1G
PC5892-250MG
APOSPC5892-1GEA
203
EUR
APOSPC5892-1G
APOSPC5892-250MG
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine
Formula:
C₁₄H₁₄F₃N₃ Pto. de fusión: 133…135 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00219765 Núm. CAS: 175203-79-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...