2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5897-25G PC5897-5G PC5897-1G
APOSPC5897-25GEA 540 EUR
APOSPC5897-25G APOSPC5897-5G APOSPC5897-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O₂
Pto. Ebullición: 191 °C
Densidad: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115888
Núm. CAS: 886497-89-8
UN: 3265
ADR: 8,II