3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Iodo-1H,1H,2H,3H,3H-nonafluoroheptan-1-ol
PC5906GB-5G PC5906GB-1G PC5906GB-250MG
APOSPC5906GB-5GEA 301 EUR
APOSPC5906GB-5G APOSPC5906GB-1G APOSPC5906GB-250MG
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol
Formula: C₇H₆F₉IO
MW: 404,012 g/mol
Pto. Ebullición: 56…58 °C (1 mm Hg)
Densidad: 1,972 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236068
Núm. CAS: 80233-96-1