6-Amino-2,3-difluorophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5911-1G PC5911-5G
APOSPC5911-1GEA 105 EUR
APOSPC5911-1G APOSPC5911-5G
6-Amino-2,3-difluorophenol 98%
6-Amino-2,3-difluorophenol
Formula: C₆H₅F₂NO
MW: 145,107 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094310
Núm. CAS: 115551-33-2