3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(3-Fluoro-5-methylphenyl)methanol
PC5916-1G
PC5916-5G
PC5916-10G
APOSPC5916-1GEA
46.4
EUR
APOSPC5916-1G
APOSPC5916-5G
APOSPC5916-10G
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formula:
C₈H₉FO MW: 140,155 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094314 Núm. CAS: 518070-20-7 |